pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
1, 4,00, ±0,01, Červený, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
: Merck
: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:500 mL
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Červený
- Sekvence:1
- Přesnost pH:±0,01
- Pk Info:1×500 ml
- Hodnota pH:4,00
- Cat. No.:B5020-500ML
- M-Clarity quality level:MQ100