pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
7, 10,00, ±0,01, Modrá, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Dodavatel: Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Katalogové číslo B4895-500ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:500 mL
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Modrá
- Sekvence:7
- Přesnost pH:±0,01
- Pk Info:1×500 ml
- Hodnota pH:10,00
- Cat. No.:B4895-500ML
- M-Clarity quality level:MQ100