pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4, 7,00, ±0,01, Žlutá, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Dodavatel: Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Katalogové číslo B4770-500ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Certifications: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:500 mL
- Referenční teplota:25 °C
- Barva:Žlutá
- Sekvence:4
- Přesnost pH:±0,01
- Pk Info:1×500 ml
- Hodnota pH:7,00
- Cat. No.:B4770-500ML
- M-Clarity quality level:MQ100