[EN]CUBES ICE NEW ICE POUCH-STYLE 1 * 45 KS
Katalogové číslo 817-0184
Dodavatel: DIVERSIFIED BIOTECH
[EN]CUBES ICE NEW ICE POUCH-STYLE 1 * 45 KS
Katalogové číslo 817-0184
Dodavatel: DIVERSIFIED BIOTECH
Frequently Bought Together
Transfer pipettes
Dodavatel: RATIOLAB
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Dodavatel: Corning
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
Tetrahydrofuran ≥99.9% unstabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
Cell culture flasks, Nunc™
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Misky Petriho, PS
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Mikrocentrifugační zkumavky Eppendorf® Protein LoBind®
Dodavatel: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection