Orders LinkContactUsLinkComponent
Drum funnels
Drum funnels
04, 400 mm, PE, 42 mm
Katalogové číslo BURK9602-0400
Dodavatel:   BURKLE
Drum funnels
Katalogové číslo BURK9602-0400
Dodavatel:  BURKLE
Drum funnels
Drum funnels
04, 400 mm, PE, 42 mm
Přejít na:
Price
2 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Quick and easy to clean
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Documents
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    400 mm
  • Materiál:
    PE
  • Sekvence:
    04
  • Vnější Ø stonku:
    42 mm