Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes for stool, with screw cap
Sample tubes for stool, with screw cap
05, mounted, sterile, Hnědá, 25 mm, 100/500 (bag/ctn), 30 ml, 107 mm
Katalogové číslo BOET07.043.3107
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with screw cap
Katalogové číslo BOET07.043.3107
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with screw cap
Sample tubes for stool, with screw cap
05, mounted, sterile, Hnědá, 25 mm, 100/500 (bag/ctn), 30 ml, 107 mm
Přejít na:
Price
6 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Clair tube with overlapping screw cap for optimal hygiene when opening, reliably sealed with long-lasting spoon for about bean-sized samples.
Certifications: Conforms to DIN EN 829 for the dispatch of stool samples.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø vněj.:
    25 mm
  • Balené:
    100/500 (bag/ctn)
  • Verze:
    mounted, sterile
  • Kapacita:
    30 ml
  • Výška:
    107 mm
  • Sekvence:
    05
  • Barva víčka:
    Hnědá