Faecal containers with screw cap
25 ml, with label and spoon, PP, 25 mm, 80 mm
Katalogové číslo LPIT109147
Dodavatel: LP ITALIANA
Přejít na:
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
With or without spoon and label.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Ø vněj.:25 mm
- Type:with label and spoon
- Kapacita:25 ml
- Výška:80 mm
- Materiál:PP