Orders LinkContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers
Qualitative filter papers
08, 113, 320 mm
Katalogové číslo FIOR0113P00029
Dodavatel:   Ahlstrom
Qualitative filter papers
Katalogové číslo FIOR0113P00029
Dodavatel:  Ahlstrom
Qualitative filter papers
Qualitative filter papers
08, 113, 320 mm
Přejít na:
Price
1 930,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
These filter papers are used in chemical, food and beverage industries, also for atmospheric analysis, essential and industrial oil applications.
  • They are made of cellulose with an alpha content
  • Extremely pure with an ash content of 0,06%
Grade 111: Fast filtration used for coarse and voluminous precipitates like hydroxides and sulphides.
Grade 113: Medium filtration suitable for fast filtration of liquids with fine particles.
Specifikace
  • Grade/stupeň/jakost:
    113
  • Sekvence:
    08
  • Velikost:
    320 mm
  • Hmotnost:
    87 g/m²
  • Minimální velikost pórů:
    5 µm
  • Cat. No.:
    FIOR0113P00029
  • Třída:
    113
  • Obsah popela:
    0,06%
  • Maximální velikost pórů:
    8 µm
  • Rychlost filtrace:
    50 s (DIN 53137)
  • Tloušťka:
    0,16 mm
  • Max. tlak před protržením (mokrá filtrace):
    >0,10