Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration weights, OIML, class E1
Calibration weights, OIML, class E1
011, 500 mg, 0,008 ± mg, Wire weight
Katalogové číslo SARBYCW2511-00
Dodavatel:   Sartorius Balances
Calibration weights, OIML, class E1
Katalogové číslo SARBYCW2511-00
Dodavatel:  Sartorius Balances
Calibration weights, OIML, class E1
Calibration weights, OIML, class E1
011, 500 mg, 0,008 ± mg, Wire weight
Price
3 860,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Individual E1 OIML class weights. Steel wire weights are available from 1 mg to 500 mg or highly polished, corrosion resistant steel knob weights are available from 1 g to 50 kg.
  • Weights are all non magnetisable and have a density of 8,0 g/c³.
 : Packaged in a plastic case (for all the wire and knob weights up to 20 g) or a wooden case (for knob weights from 50 g) the weights are easy to store.
Specifikace
  • Hmotnost:
    500 mg
  • Sekvence:
    011
  • Tolerance:
    0,008 ± mg
  • Typ:
    Wire weight
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass bell jar with support plate, for 10 kg
    Glass bell jar with support plate, for 10 kg
    SARBYAW04
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 40 130,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Brush, large, 150 mm
    Brush, large, 150 mm
    SARBYAW13
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 918,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Brush, extra large, 250 mm
    Brush, extra large, 250 mm
    SARBYAW14
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Pair of gloves, cotton
    Pair of gloves, cotton
    SARBYAW21
    17
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 629,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Pair of gloves, fine leather
    Pair of gloves, fine leather
    SARBYAW22
    18
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 610,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Forceps with silicone-coated tips, 160 mm, for 1 g - 200 g
    Forceps with silicone-coated tips, 160 mm, for 1 g - 200 g
    SARBYAW32
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 010,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Forceps with silicone-coated tips, 115 mm, for 1 mg - 5 g
    Forceps with silicone-coated tips, 115 mm, for 1 mg - 5 g
    SARBYAW31
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 717,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Forceps with silicone-coated tips, 230 mm, for 1 g - 1 kg
    Forceps with silicone-coated tips, 230 mm, for 1 g - 1 kg
    SARBYAW33
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 580,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Weight fork, for 500 g
    Weight fork, for 500 g
    SARBYAW41
    28
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 730,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Weight fork, for 1 kg
    Weight fork, for 1 kg
    SARBYAW42
    26
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 290,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Weight fork, for 2 kg
    Weight fork, for 2 kg
    SARBYAW43
    27
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 910,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Handle, for lifting 5 kg weights
    Handle, for lifting 5 kg weights
    SARBYAW50
    13
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 440,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass bell jar with support plate, for 20 kg
    Glass bell jar with support plate, for 20 kg
    SARBYAW05
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 45 750,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Handle, for lifting 10 kg weights
    Handle, for lifting 10 kg weights
    SARBYAW51
    14
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 590,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Handle, for lifting 50 kg weights
    Handle, for lifting 50 kg weights
    SARBYAW53
    16
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 24 370,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass bell jar with support plate, for 1 mg - 50 g (100 g or 200 g)
    Glass bell jar with support plate, for 1 mg - 50 g (100 g or 200 g)
    SARBYAW01
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 22 930,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass bell jar with support plate, for 100 g - 1 kg (2 kg)
    Glass bell jar with support plate, for 100 g - 1 kg (2 kg)
    SARBYAW02
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 25 790,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Handle, for lifting 20 kg weights
    Handle, for lifting 20 kg weights
    SARBYAW52
    15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 920,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Brush, medium, 115 mm
    Brush, medium, 115 mm
    SARBYAW12
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 402,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Brush, small, 100 mm
    Brush, small, 100 mm
    SARBYAW11
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 287,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Weight fork, for 500 g - 5 kg
    Weight fork, for 500 g - 5 kg
    SARBYAW70
    29
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 170,00 Kč