Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
28, Hazard labels: strong magnetic field, PIC 322-TRI 100-B7541, Polyester, Černá na žluté, 100×87 mm, 3 labels/card
Katalogové číslo BRDY250267
Dodavatel:   Brady
Labels, hazard warning
Katalogové číslo BRDY250267
Dodavatel:  Brady
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
28, Hazard labels: strong magnetic field, PIC 322-TRI 100-B7541, Polyester, Černá na žluté, 100×87 mm, 3 labels/card
Přejít na:
Price
319,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These self adhesive signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Available in different sizes.
Certifications: Conforms to Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Hazard labels: strong magnetic field
  • Rozměry:
    100×87 mm
  • Materiál:
    Polyester
  • Sekvence:
    28
  • Model:
    PIC 322-TRI 100-B7541
  • Balené:
    3 labels/card