Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
[EN]RHAMNOGALACTURONAN 1 * 5 g
Katalogové číslo 710-1942
Dodavatel:
MEGAZYME
Rozbalit obrázek
[EN]RHAMNOGALACTURONAN 1 * 5 g
Katalogové číslo 710-1942
Dodavatel:
MEGAZYME
Frequently Bought Together
PHOSPHATE BUFFERED SALINE 1 * 10 L
Dodavatel: Avantor
Anti-KAT1 / HAT1 Rabbit Recombinant Multiclonal Antibody [clone: RP23040271]
Dodavatel: Abcam
Nitrite VHR L, 500 ml
Dodavatel: Lovibond
[EN]FLUORESCENT BRIGHTENER 28 DISODIUM S 1 * 20 mL
Dodavatel: Merck