Pycnometer
100 ml
Katalogové číslo HECH42570040
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
- With ground-in stopper
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Certifications: DIN ISO 3507
Specifikace
- Objem (nom.):100 ml