Rubber Stoppers
15, 55,0 mm, 64,5 mm, 75,5 mm
Katalogové číslo HECH41590059
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifikace
- Ø dno:64,5 mm
- Ø horní části:75,5 mm
- Výška:55,0 mm
- Sekvence:15