Rubber Stoppers
14, 45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
Katalogové číslo HECH41590056
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Ø dno:56,0 mm
- Ø horní části:65,0 mm
- Výška:45,0 mm
- Sekvence:14