Rubber Stoppers
13, 45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
Katalogové číslo HECH41590053
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Specifikace
- Ø dno:50,5 mm
- Ø horní části:59,5 mm
- Výška:45,0 mm
- Sekvence:13