Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
12, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
  HECH41590047
Rubber Stoppers
  HECH41590047
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
12, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
138,00 Kč
1 * 1 KS
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
  • Ø dno:
    41,0 mm
  • Ø horní části:
    49,0 mm
  • Výška:
    40,0 mm
  • Sekvence:
    12