Rubber Stoppers
11, 40,0 mm, 36,0 mm, 44,0 mm
Katalogové číslo HECH41590044
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Ø dno:36,0 mm
- Ø horní části:44,0 mm
- Výška:40,0 mm
- Sekvence:11