Rubber Stoppers
10, 35,0 mm, 34,0 mm, 41,0 mm
Katalogové číslo HECH41590041
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Specifikace
- Ø dno:34,0 mm
- Ø horní části:41,0 mm
- Výška:35,0 mm
- Sekvence:10