Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
09, 35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
  HECH41590038
Rubber Stoppers
  HECH41590038
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
09, 35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
78,00 Kč
1 * 1 KS
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
  • Ø dno:
    31,0 mm
  • Ø horní části:
    38,0 mm
  • Výška:
    35,0 mm
  • Sekvence:
    09