Rubber Stoppers
07, 30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
Catalog # HECH41590032
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Specifikace
- Ø dno:26,0 mm
- Ø horní části:32,0 mm
- Výška:30,0 mm
- Sekvence:07