Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
06, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
  HECH41590023
Rubber Stoppers
  HECH41590023
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
06, 25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
21,00 Kč
1 * 1 KS
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
  • Ø dno:
    17,0 mm
  • Ø horní části:
    22,0 mm
  • Výška:
    25,0 mm
  • Sekvence:
    06