Rubber Stoppers
04, 20,0 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
Katalogové číslo HECH41590020
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifikace
- Ø dno:14,0 mm
- Ø horní části:18,0 mm
- Výška:20,0 mm
- Sekvence:04