Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
05, 25,0 mm, 12,0 mm, 17,0 mm
  HECH41590017
Rubber Stoppers
  HECH41590017
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
05, 25,0 mm, 12,0 mm, 17,0 mm
168,00 Kč
1 * 10 KS
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
  • Ø dno:
    12,0 mm
  • Ø horní části:
    17,0 mm
  • Výška:
    25,0 mm
  • Sekvence:
    05