Rubber Stoppers
03, 20,0 mm, 10,5 mm, 14,5 mm
Katalogové číslo HECH41590014
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Specifikace
- Ø dno:10,5 mm
- Ø horní části:14,5 mm
- Výška:20,0 mm
- Sekvence:03