Rubber Stoppers
01, 19,0 mm, 9,0 mm, 12,0 mm
Katalogové číslo HECH41590011
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Ø dno:9,0 mm
- Ø horní části:12,0 mm
- Výška:19,0 mm
- Sekvence:01