Micro pipettes, disposable, with ring mark
04, 50 µl, Zelená, One mark
Katalogové číslo HECH40555021
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Katalogové číslo HECH40555021
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Disposable micro pipettes with ring mark.
- Calibrated to contain 'In'
- Colour-coded
Certifications: DIN ISO 7550
Specifikace
- Barevný kód:Zelená
- Type:One mark
- Kapacita:50 µl
- Sekvence:04