Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Straight, blunt, 175 mm
Katalogové číslo 232-0199
Dodavatel:   MURRAY S
Forceps
Katalogové číslo 232-0199
Dodavatel:  MURRAY S
Forceps
Forceps
Straight, blunt, 175 mm
Přejít na:
Price
153,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Blunt, narrow flutes
  • For dissecting and general applications
Specifikace
  • Type:
    Straight, blunt
  • Délka:
    175 mm