n-Hexan ≥99%, Reagent Grade
2440, Glass bottle, 100 mL
Dodavatel: Honeywell Chemicals
n-Hexan ≥99%, Reagent Grade
Katalogové číslo 139386-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730733
RTECS Number: MN9275000
UNSPSC Code: 12191502
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:66…69 °C(1,013 hPa)
- Bod tání:–95 °C
- Hustota:0,660…0.668 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–26 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-777-6
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Identity (IR):complying
- Assay (GC):Min. 99.0 %
- Refractive index (n 20/D):1.373 - 1.377
- Vapor Pressure:256 mmHg ( 37.7 °C)
- Vapor Density:~3 (vs air)
- Refractive Index:n20/D 1.375 (lit.)
- Explosion Limit:7.7 %
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440