Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
14, Amide-80, 80 Å, 10 µm, 21,50 mm, 300 mm
Katalogové číslo 554-1623
Dodavatel:   TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Katalogové číslo 554-1623
Dodavatel:  TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
14, Amide-80, 80 Å, 10 µm, 21,50 mm, 300 mm
Price
143 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Specifikace
  • Ø vnitř.:
    21,50 mm
  • Velikost částic:
    10 µm
  • Velikost pórů:
    80 Å
  • Popis:
    Amide-80
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    14
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Ø vnitř.
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    TOYO0019308
    2,00 mm
    15 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 11 850,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Ø vnitř.
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    TOYO0021862
    2,00 mm
    10 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS - 10 670,00 Kč