0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
HISDETECTOR NICKEL-HRP CONJUGATE 1 * 0,1 mL
Katalogové číslo KPLI24-01-01
Dodavatel:
SERACARE LIFE SCIENCES
Rozbalit obrázek
HISDETECTOR NICKEL-HRP CONJUGATE 1 * 0,1 mL
Katalogové číslo KPLI24-01-01
Dodavatel:
SERACARE LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
Direct PCR kits
Dodavatel: FINNZYMES REAGENTS
GENELUTE PLASMID MIDIPROP KIT 1 * 1 KIT
Dodavatel: Merck