Orders LinkContactUsLinkComponent
Plugs for test tubes
Plugs for test tubes
03, 12 mm, Červený
Katalogové číslo 212-0525
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Plugs for test tubes
Katalogové číslo 212-0525
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Plugs for test tubes
Plugs for test tubes
03, 12 mm, Červený
Přejít na:
Price
474,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Polyethylene (PE). Ribbed plugs with two sealing ribs, very tight sealing.
  • Not autoclavable
  • Easy handling with a high, ribbed grip
  • Easy to open by tilting 'one-hand operation'
Specifikace
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    03
  • Velikost:
    12 mm