Orders LinkContactUsLinkComponent
Plugs for test tubes
02, 12 mm, Modrá
Katalogové číslo 212-0524
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Plugs for test tubes
Katalogové číslo 212-0524
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Plugs for test tubes
Plugs for test tubes
02, 12 mm, Modrá
Přejít na:
Price
474,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Polyethylene (PE). Ribbed plugs with two sealing ribs, very tight sealing.
  • Not autoclavable
  • Easy handling with a high, ribbed grip
  • Easy to open by tilting 'one-hand operation'
Specifikace
  • Barva:
    Modrá
  • Sekvence:
    02
  • Velikost:
    12 mm