Orders LinkContactUsLinkComponent
Plugs for test tubes
Plugs for test tubes
06, LDPE, 16 mm, Přírodní
Katalogové číslo 212-0518
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Plugs for test tubes
Katalogové číslo 212-0518
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Plugs for test tubes
Plugs for test tubes
06, LDPE, 16 mm, Přírodní
Přejít na:
Price
558,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Polyethylene (PE). Ribbed plugs with two sealing ribs, very tight sealing.
  • Not autoclavable
  • Easy handling with a high, ribbed grip
  • Easy to open by tilting 'one-hand operation'
Specifikace
  • Barva:
    Přírodní
  • Materiál:
    LDPE
  • Sekvence:
    06
  • Velikost:
    16 mm