Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide Boxes
Slide Boxes
11, Modrá, PS, 100, 172×172×31 mm
Katalogové číslo GLWAK99B
Dodavatel:   GLW
Slide Boxes
Katalogové číslo GLWAK99B
Dodavatel:  GLW
Slide Boxes
Slide Boxes
11, Modrá, PS, 100, 172×172×31 mm
Price
212,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
High quality slide storage boxes for microscopy slides.
Used for storing, transporting and freezing in science, industry and biotechnology.
Specifikace
  • Počet sklíček:
    100
  • Barva:
    Modrá
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    11
  • Š×H×V:
    172×172×31 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK20
    02
    Šedá
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 52,50 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK15
    01
    Bílá
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 MJ - 112,00 Kč