Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide Boxes
04, Červený, PS, 50, 172×83×31 mm
  GLWAK50R
 :   GLW
Slide Boxes
  GLWAK50R
 :  GLW
Slide Boxes
Slide Boxes
04, Červený, PS, 50, 172×83×31 mm
143,00 Kč
1 * 1 KS
High quality slide storage boxes for microscopy slides.
Used for storing, transporting and freezing in science, industry and biotechnology.
  • Počet sklíček:
    50
  • Barva:
    Červený
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    04
  • Š×H×V:
    172×83×31 mm
Accessories
  •  
    Sekvence
    Popis
    Barva
  • GLWAZK20
    02
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    Šedá
    1 * 1 KS - 52,50 Kč
  •  
    Sekvence
    Popis
    Barva
  • GLWAZK15
    01
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    Bílá
    1 * 1 MJ - 112,00 Kč