Orders LinkContactUsLinkComponent
Coloured slide boxes
Coloured slide boxes
04, Slide box with snap lock, Červený, PS, 25, 90×90×32 mm
Katalogové číslo GLWAK25R
Dodavatel:   GLW
Coloured slide boxes
Katalogové číslo GLWAK25R
Dodavatel:  GLW
Coloured slide boxes
Coloured slide boxes
04, Slide box with snap lock, Červený, PS, 25, 90×90×32 mm
Price
133,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Slide boxes with 25 compartments and snap lock provide a secure hold for the slides and coverslips.
  • Stackable for use as a minimum space as possible
  • Can be used in a freezer down to –80 °C
  • Numbers in the bottom of the box and hinged lid
Designed for storing, transporting, and freezing the samples.
Informace pro objednávání: Dividers must be ordered separately.
Specifikace
  • Počet sklíček:
    25
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Slide box with snap lock
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    04
  • Š×H×V:
    90×90×32 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK25
    03
    Bílá
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 50,70 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • Divider for slides and coverslips of special sizes
    Divider for slides and coverslips of special sizes
    GLWAZK20
    02
    Šedá
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 52,50 Kč