Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining tiles
Staining tiles
24, Ø×H: 24×3 mm, Bezbarvá, 130×200×6 mm
Katalogové číslo MARI1406703
Dodavatel:   MARIENFELD
Staining tiles
Katalogové číslo MARI1406703
Dodavatel:  MARIENFELD
Staining tiles
Staining tiles
24, Ø×H: 24×3 mm, Bezbarvá, 130×200×6 mm
Přejít na:
Price
10 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
  • Bevelled edges
  • Ground and polished cavities
  • Clipped corners: Except the one with twelve wells
Specifikace
  • Poč. jamek:
    24
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Š×H×V:
    130×200×6 mm
  • Rozměry jamky:
    Ø×H: 24×3 mm