Eggertz tubes for comparators
02, Eggertz tubes, 50 ml with 0,1 ml division for comparators
Katalogové číslo WITG2.149.050
Dodavatel: witeg Labortechnik
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Eggertz tubes, 50 ml with 0,1 ml division for comparators
- Sekvence:02