Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, simple type
Dressing forceps, simple type
08, Curved, blunt, 115 mm
Katalogové číslo HAMMHSC832-11
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, simple type
Katalogové číslo HAMMHSC832-11
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, simple type
Dressing forceps, simple type
08, Curved, blunt, 115 mm
Přejít na:
Price
467,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Type:
    Curved, blunt
  • Délka:
    115 mm
  • Sekvence:
    08