Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
04, 5 ml, 74,2 mm, 12,9 mm, ungraduated, 10,9 mm
Katalogové číslo DELT400700
Dodavatel:   DELTALAB
Test tubes
Katalogové číslo DELT400700
Dodavatel:  DELTALAB
Test tubes
Test tubes
04, 5 ml, 74,2 mm, 12,9 mm, ungraduated, 10,9 mm
Přejít na:
Price
1 510,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Polypropylene (PP), ultra clear.
  • Temperature resistant from 0 to 120 °C (short-term up to 130 °C)
  • Centrifugeable up to 15000×g
  • Autoclavable
Precisely shaped reagent and sample tubes for a variety of applications. With round or flat bottom. Unsterile. Graduated.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    12,9 mm
  • Ø vnitř.:
    10,9 mm
  • Verze:
    ungraduated
  • Kapacita:
    5 ml
  • Délka:
    74,2 mm
  • Sekvence:
    04