Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, dNTPs
dNTP sada, samostatné vialky s dA, dC, dG, dT, každá 100 mM, 4×250 μl, 1 SET
Katalogové číslo 733-1364
Dodavatel:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Katalogové číslo 733-1364
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
dNTP sada, samostatné vialky s dA, dC, dG, dT, každá 100 mM, 4×250 μl, 1 SET
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 SET
Product Details & Documents
dNTP mixy a dNTP sady v kvalitě pro molekulární biologii vhodné k okamžitému použití. dNTP mix je připraven pro úsporu času stráveného manuálním zpracováváním a redukuje pravděpodobnost kontaminace omezením pipetování. Roztoky dNTP jsou též dostupné v sadách po čtyřech jednotlivých 100 mm dNTP. Oboje jsou vhodné pro použití pro PCR, značení DNA a sekvenační procesy.
  • dostupné buď jako předpřipravené 10 mM nebo 25 mM roztoky, nebo jako sady jednotlivých 100 mM dNTP
  • roztoky i sady byly funkčně testovány pro PCR
  • čistota >99 % (HPLC)
  • dodávány v roztoku o pH 7,3 - 7,5
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 SET
  • Popis:
    dNTP sada, samostatné vialky s dA, dC, dG, dT, každá 100 mM, 4×250 μl