Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
dNTP mix, 10 mM každý 10h dA, dC, dG, a dT, 2×500 μl, 1.000 µl
Katalogové číslo 733-1363
Dodavatel:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Katalogové číslo 733-1363
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
dNTP mix, 10 mM každý 10h dA, dC, dG, a dT, 2×500 μl, 1.000 µl
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 µl
Product Details & Documents
dNTP mixy a dNTP sady v kvalitě pro molekulární biologii vhodné k okamžitému použití. dNTP mix je připraven pro úsporu času stráveného manuálním zpracováváním a redukuje pravděpodobnost kontaminace omezením pipetování. Roztoky dNTP jsou též dostupné v sadách po čtyřech jednotlivých 100 mm dNTP. Oboje jsou vhodné pro použití pro PCR, značení DNA a sekvenační procesy.
  • dostupné buď jako předpřipravené 10 mM nebo 25 mM roztoky, nebo jako sady jednotlivých 100 mM dNTP
  • roztoky i sady byly funkčně testovány pro PCR
  • čistota >99 % (HPLC)
  • dodávány v roztoku o pH 7,3 - 7,5
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1.000 µl
  • Popis:
    dNTP mix, 10 mM každý 10h dA, dC, dG, a dT, 2×500 μl