Jars, with screw cap
01, 6 ml, 28 mm, 18 mm, Bílá
Katalogové číslo SEMA5241
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, white.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Specifikace
- Ø vněj.:28 mm
- Kapacita:6 ml
- Barva:Bílá
- Výška:18 mm
- Sekvence:01