Jars, with screw cap
04, 60 ml, 45 mm, 55 mm, Bílá
Katalogové číslo SEMA3716
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, white.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Specifikace
- Ø vněj.:45 mm
- Kapacita:60 ml
- Barva:Bílá
- Výška:55 mm
- Sekvence:04