Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, TSK-Gel® Amide-80
07, Amide-80, 80 Å, 3 µm, 2,00 mm, 150 mm
Katalogové číslo 554-1601
Dodavatel:   TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Katalogové číslo 554-1601
Dodavatel:  TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
07, Amide-80, 80 Å, 3 µm, 2,00 mm, 150 mm
Price
28 840,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Specifikace
  • Ø vnitř.:
    2,00 mm
  • Velikost částic:
    3 µm
  • Velikost pórů:
    80 Å
  • Popis:
    Amide-80
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    07
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Ø vnitř.
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    TOYO0019308
    2,00 mm
    15 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 11 850,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Ø vnitř.
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    TOYO0021862
    2,00 mm
    10 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS - 10 670,00 Kč