Jars, with screw cap
03, 35 ml, 38 mm, 48 mm, Bílá
Katalogové číslo SEMA3715
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, white.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Specifikace
- Ø vněj.:38 mm
- Kapacita:35 ml
- Barva:Bílá
- Výška:48 mm
- Sekvence:03