Microplates, 384-well
06, Small Volume™, Černá, 14,4 mm, 384, -, 1 - 90 µl, 107 µl
Katalogové číslo 738-0509
Dodavatel: Greiner Bio-One
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, without lid.
- High chemical and temperature resistance (−196 °C to +121 °C)
- Standard plates available with flat or V-shaped well profile
- Deep well Small Volume™ plates have a conical square well geometry with flat bottom that ensures accurate pipetting and thus reduces the dead volume
- Available in natural, black or white
Documents
Specifikace
- Poč. jamek:384
- Sterilní:-
- Barva:Černá
- Popis:Small Volume™
- Výška:14,4 mm
- Sekvence:06
- Pracovní objem:1 - 90 µl
- Celkový objem:107 µl
- Využitelný objem:10 - 90 µl
- Cat. No.:738-0509
- Profil jamky:Deep Well Small Volume™
- Model:738-0509
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact