Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 384-well
Microplates, 384-well
02, F-bottom, Bílá, 14,4 mm, 384, -, 15 - 145 µl, 152 µl
  738-0500
Microplates, 384-well
  738-0500
Microplates, 384-well
Microplates, 384-well
02, F-bottom, Bílá, 14,4 mm, 384, -, 15 - 145 µl, 152 µl
20 460,00 Kč
1 * 100 KS
PP, without lid.
  • High chemical and temperature resistance (−196 °C to +121 °C)
  • Standard plates available with flat or V-shaped well profile
  • Deep well Small Volume™ plates have a conical square well geometry with flat bottom that ensures accurate pipetting and thus reduces the dead volume
  • Available in natural, black or white
  • Poč. jamek:
    384
  • Sterilní:
    -
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    F-bottom
  • Výška:
    14,4 mm
  • Sekvence:
    02
  • Pracovní objem:
    15 - 145 µl
  • Celkový objem:
    152 µl
  • Využitelný objem:
    15 - 145 µl
  • Cat. No.:
    738-0500
  • Profil jamky:
    F-bottom
  • Model:
    738-0500