Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
03, 43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Katalogové číslo SCERB404311000812
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Katalogové číslo SCERB404311000812
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
03, 43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Přejít na:
Price
2 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    11 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,8 mm
  • Délka:
    43 mm
  • Sekvence:
    03