Sample cuvettes
21, Sample cuvette, 20 ml, 50 mm, Optical glass
Katalogové číslo HACHLZP167
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikace
- Délka optické dráhy:50 mm
- Objem:20 ml
- Materiál okna:Optical glass
- Popis:Sample cuvette
- Sekvence:21